Läs mer
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester |
| CAS | 166412-78-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H48 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Bis(isononyl)cyclohexane 1,2-Dicarboxylate, Diisononyl Cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Diisononyl Hexahydrophthalate, 1,2-Diisononyl-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Ester, DINCH, Hexamoll DINCH |
| InChI formel | InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(C1C(C(OCCCCCCC(C)C)=O)CCCC1)OCCCCCCC(C)C |
| Visa mer |