Läs mer
1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyl-7-carboxy-heptyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyl-7-carboxy-heptyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h12-14H,2-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vikt | 328.1886 |
| Procent renhet | >95% |