Läs mer
1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid |
| CAS | 1687-30-5 |
| Molekylformel | C8 H12 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, hexahydro-, Hexahydrophthalic acid, NSC 239117 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C1CCCCC1C(=O)O |
| IUPAC-namn | cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.179 |
| Formel vikt | 172.074 |