Läs mer
1,2-cyklohexanedikarboxylanhydrid, cis + trans, 97 %
Produktkod. 11394376
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394376 100 g 100g
11304386 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20001.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 85-42-7 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-42-7
Molekylformel C8H10O3
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00064863,MFCD00674195
InChI-nyckel MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
PubChem CID 85689
ChEBI CHEBI:103210
IUPAC-namn 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Namnnotering Cis + Trans
Smältpunkt 32°C to 34°C
Kokpunkt 158°C (17 mmHg)
Flampunkt 275°C (527°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 83213
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 154.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.