Läs mer
1,2-Cyclohexanediol, 98%, mixture of cis and trans
Produktkod. p-96125 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10743641
Brand: Thermo Scientific Acros 111130250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 931-17-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-17-9
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00003861
InChI-nyckel PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
PubChem CID 13601
ChEBI CHEBI:24567
IUPAC-namn cyclohexane-1,2-diol
LEDER C1CCC(C(C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Cyclohexanediol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73°C to 77°C
Färg White
Kokpunkt 118°C to 120°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel C6H10(OH)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 740
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder