Läs mer
1,2-Cyclohexanedione, 98+%
Produktkod. 11427017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427017 100 g 100g
11407017 5 g 5g
11417017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14401.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 765-87-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
1,2-cyklohexandion används som substrat för att studera enzymet cyklohexan-1,2-dionhydrolas, som är ett nytt verktyg för att bryta ned alicykliska föreningar. Det fungerar också som ett specifikt reagens för argininrester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-cyklohexandion används som substrat för att studera enzymet cyklohexan-1,2-dionhydrolas, som är ett nytt verktyg för att bryta ned alicykliska föreningar. Det fungerar också som ett specifikt reagens för argininrester.
Löslighet Lösligt i vatten
och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-87-7
Molekylformel C6H8O2
MDL-nummer MFCD00001648
InChI-nyckel OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
IUPAC-namn cyklohexan-1,2-dion
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Cyclohexanedione
Smältpunkt 35°C to 38°C
Densitet 1.12
Kokpunkt 193°C to 195°C
Flampunkt 84°C
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 100 g
Beilstein 507419
Löslighetsinformation Soluble aq. soln. and alcohol.
LEDER O=C1CCCCC1=O
Molekylvikt (g/mol) 112.13
Formel vikt 112.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.