Läs mer
1,2-Cyclopentanedicarboximide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Cyclopentanedicarboximide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2/c9-6-4-2-1-3-5(4)7(10)8-6/h4-5H,1-3H2,(H,8,9,10) |
| Formel vikt | 139.0633 |