Läs mer
1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 931399-20-1 |
| Molekylformel | C17H18FNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FNO4/c1-2-23-17(22)14-15(20)12-9-11(18)5-6-13(12)19(16(14)21)8-7-10-3-4-10/h5-6,9-10,20H,2-4,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(O)c2cc(F)ccc2N(CCC3CC3)C1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 1-(2-cyclopropylethyl)-6-fluoro-4-hydroxy-2-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.33 |
| Formel vikt | 319.122 |