Läs mer
1,2-Dehydro-3-oxo Rocuronium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-dehydro-3-oxo Rocuronium bromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H49N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,21,23-26,28,30H,1,6-20H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,28-,30-,31-,32-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 604.2876 |
| Procent renhet | >95% |