Läs mer
1',2'-Dehydro Dicyclomine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1',2'-Dehydro Dicyclomine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO2/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17/h11H,3-10,12-16H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 307.2511 |