Läs mer
1,2-Dehydro Reticulin Jodid, TRC
Produktkod. 30366957
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366957 25 mg
30361605 5 mg
30352509 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23006525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21411-21-2
Molekylformel C19H22INO4
Molekylvikt (g/mol) 455.29
Synonym 3,4-Dihydro-7-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methoxybenzyl)-6-methoxy-2-methylisoquinolinium Iodide, 1,2-Dehydroreticuline Iodide, 3,4-Dihydro-7-hydroxy-1-[(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methylisoquinolinium Iodide
LEDER C[N+]1=C(C2=CC(=C(C=C2CC1)OC)O)CC3=CC(=C(C=C3)OC)O.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dehydro Reticuline Iodide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO4.HI/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12;/h4-5,9-11H,6-8H2,1-3H3,(H-,21,22);1H
Formel vikt 455.0594