Läs mer
1,2-Dehydroprogesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dehydroprogesterone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h8,10,12,16-19H,4-7,9,11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 312.2089 |