Läs mer
1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione (2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine), Mikromol™
Beskrivning
1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione (2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',2'-difluoro-2'-deoxyuridine |
| CAS | 114248-23-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2',2'-difluoro-2'-deoxyuridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 F2 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine, 1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione, Gemcitabine Hydrochloride Impurity C, Gemcitabine Impurity C, Gemcitabine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)C(F)(F)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Visa mer |