Läs mer
1-[2-Deoxy-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxanediyl]-Beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-Deoxy-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxanediyl]-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| CAS | 359861-06-6 |
| Molekylformel | C20H38N4O5Si2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38N4O5Si2/c1-12(2)30(13(3)4)26-10-17-16(28-31(29-30,14(5)6)15(7)8)9-18(27-17)24-11-22-20(23-24)19(21)25/h11-18H,9-10H2,1-8H3,(H2,21,25)/t16?,17-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[Si]1(OC[C@H]2O[C@H](CC2O[Si](O1)(C(C)C)C(C)C)n3cnc(n3)C(=O)N)C(C)C |
| IUPAC-namn | 1-[(6aR,8R)-2,2,4,4-tetra(propan-2-yl)-6a,8,9,9a-tetrahydro-6H-furo[3,2-f][1,3,5,2,4]trioxadisilocin-8-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.71 |
| Formel vikt | 470.2381 |