Läs mer
1,2-Deshydro Praziquantel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2 |
| Formel vikt | 310.1681 |