Läs mer
1,2-Di(2-Aminoethoxy)Ethane-N,N,N,N-Tetraacetic Acid, 98+%, Fisher Chemical
Produktkod. 10325990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10325990 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10325990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0755/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
25g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 67-42-5
Smältpunkt 240°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C14H24N2O10
MDL-nummer 4291
Kvantitet 25 g
Formel vikt 380.34g/mol
Fysisk form Powder