Läs mer
1,2-Di(3-indenyl)ethane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302169
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11302169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27195.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18657-57-3
Molekylformel C20H18
Molekylvikt (g/mol) 258.36
MDL-nummer MFCD00191814
InChI-nyckel CQAQBIQKEFJNRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3488033
IUPAC-namn 3-[2-(3H-inden-1-yl)ethyl]-1H-indene
LEDER C(CC1=CCC2=CC=CC=C12)C1=CCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Di(3-indenyl)ethane
Smältpunkt 121°C to 125°C
Kvantitet 5 g
Synonym 1,2-bis 3-indenyl ethane, 1,2-di 3-indenyl ethane, 1,2-di 1h-inden-3-yl ethane, 1h-indene, 3,3'-1,2-ethanediyl bis, 3,3'-ethylenebis 1h-indene, 1h-indene,3,3'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-3h-inden-1-yl ethyl-3h-indene, acmc-209eoe, 3-2-3h-inden-1-yl ethyl-1h-indene, 1?2-bis 3-indenyl ethane
Formel vikt 258.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.