Läs mer
1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione |
| CAS | 492-94-4 |
| Molekylformel | C10H6O4 |
| MDL-nummer | MFCD00003241 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(C1=CC=CO1)C(C2=CC=CO2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.15 |
| Procent renhet | 97% |