Läs mer
1,2-Di(p-tolyl)ethane, 98%
Produktkod. 11312766
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312766 1 g 1g
11322766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08876.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 538-39-6 | C16H18 | 210.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-39-6
Molekylformel C16H18
Molekylvikt (g/mol) 210.32
MDL-nummer MFCD00026025
InChI-nyckel XCCQFUHBIRHLQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-di p-tolyl ethane, 4,4'-dimethylbibenzyl, 1,2-di-p-tolylethane, unii-ua2zyh96ih, bibenzyl, 4,4'-dimethyl, 1-methyl-4-2-4-methylphenyl ethyl benzene, ua2zyh96ih, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis 4-methyl
PubChem CID 10854
IUPAC-namn 1-metyl-4-[2-(4-metylfenyl)etyl]bensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Di(p-tolyl)ethane
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kokpunkt 296°C to 298°C (730 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1909630
Merck Index 14,3380
Formel vikt 210.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.