Läs mer
1,2-Diacetyylhydrazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diacetylhydrazine |
| CAS | 3148-73-0 |
| Molekylformel | C4H8N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(7)5-6-4(2)8/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8) |
| LEDER | CC(=O)NNC(=O)C |
| IUPAC-namn | N'-acetylacetohydrazid |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vikt | 116.0586 |