Läs mer
1,2-Diamino-2-methyl Propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diamino-2-methyl Propane |
| CAS | 811-93-8 |
| Molekylformel | C4H12N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-1,2-propanediamine, (2-Amino-1,1-dimethylethyl)amine, 1,1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, 1,1-Dimethylethylenediamine, 1,2-Diamino-2-methylpropane, 2,2-Dimethylethylenediamine, 2,3-Diamino-2-methylpropane, 2-Amino-2-methylpropylamine, 2-Methyl-1,2-diaminopropane, 2-Methyl-1,2-propanediamine, C,C-Dimethylethylenediamine, Isobutylenediamine, NSC 114220, NSC 17717 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2/c1-4(2,6)3-5/h3,5-6H2,1-2H3 |
| LEDER | NCC(N)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-methylpropane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vikt | 88.1 |