Läs mer
1,2-diamino-4,5-difluorbensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15294774 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15294774 25 g 25g
15174629 1 g 1g
15284774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15294774 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449810250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 76179-40-3 | C6H6F2N2 | 144.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76179-40-3
Molekylformel C6H6F2N2
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00061131
InChI-nyckel PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4,5-difluorobenzene, 4,5-difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-difluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4,5-difluorophenylamine, 4,5-difluoro-benzene-1,2-diamine, 4,5-difluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine,4,5-difluoro, 1,2-benzenediamine, 4,5-difluoro, pubchem4354, 2-amino-4,5-difluoroaniline
PubChem CID 2736755
IUPAC-namn 4,5-difluorbensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Diamino-4, 5-difluorobenzene
Smältpunkt 130°C to 133°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (F)C6H2(NH2)2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 144.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.