missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Diamino-4,5-dimethoxybenzene Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diamino-4,5-dimethoxybenzene Hydrochloride |
| CAS | 225645-97-6 |
| Molekylformel | C8H12N2O2 . x(HCl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2.ClH/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2;/h3-4H,9-10H2,1-2H3;1H |
| LEDER | COc1cc(N)c(N)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.65 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?