Läs mer
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene, Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30010199
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010199 10 mg
30012184 25 mg
30004484 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41637010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81864-15-5
Molekylformel C7 H8 N2 O2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 225.07
Synonym 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, hydrochloride (1:2), 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, dihydrochloride (9CI), 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine hydrochloride (1:2), 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
IUPAC-namn 1,3-benzodioxole-5,6-diamine;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.Nc1cc2OCOc2cc1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene, Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
Formel vikt 224.0119
Procent renhet >95%