Läs mer
1,2-Diamino-4-(trifluoromethoxy)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diamino-4-(trifluoromethoxy)benzene |
| CAS | 658-89-9 |
| Molekylformel | C7H7F3N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethoxy)-1,2-benzenediamine, 4-(Trifluoromethoxy)-o-phenylenediamine, 2-Amino-4-trifluoromethoxyaniline, 4-Trifluoromethoxybenzene-1,2-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F3N2O/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3H,11-12H2 |
| LEDER | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1N |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.14 |
| Formel vikt | 192.051 |