Läs mer
1,2-Diamino-naphthalene-5-sulfonamide, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diamino-naphthalene-5-sulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 1049752-75-1 |
| Molekylformel | C10 H11 N3 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O2S.ClH/c11-8-5-4-6-7(10(8)12)2-1-3-9(6)16(13,14)15;/h1-5H,11-12H2,(H2,13,14,15);1H |
| LEDER | Cl.Nc1ccc2c(cccc2c1N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 5,6-diaminonaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.74 |
| Formel vikt | 273.0339 |