Läs mer
1,2-Diaminocyklohexan, blandning av isomerer, 99 %
Produktkod. 11480518
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480518 250 g 250g
11470518 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24657.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114,192 g/mol
1,2-diaminocyklohexan användes vid syntesen av kirala rutenium(IV)-oxokomplex& bicykliska pyrazinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-diaminocyklohexan användes vid syntes av kirala rutenium(IV)-oxokomplex& bicykliska pyrazinderivat.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 694-83-7
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.192
MDL-nummer MFCD00001491
InChI-nyckel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
IUPAC-namn cyklohexan-1,2-diamin
LEDER C1CCC(C(C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diaminocyclohexane
Namnnotering Blandning av isomerer
Densitet 0.94
pH 12
Kokpunkt 191 °C
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.487
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 506142
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.