Läs mer
1,2-diaminocyklohexantetraättiksyra dinatriumsaltlösning, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15618390
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15618390 1 L 1 L
15624810 5 L 5 L
15638390 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15618390 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 351031L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M DCTA-Na4, för komplexometri
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5786-78-7
Molekylformel C14H20N2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 390.3
InChI-nyckel TVTLKUMLAQUFAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium 1,2-diaminocyclohexane tetraacetate, 1,2-diaminocyclohexenetetra-acetate of sodium, acetic acid, 1,2-cyclohexylenedinitrilo tetra-, sodium salt, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, disodium salt, sodium n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl glycinate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:2, cdta disodium salt, disodium 2-carboxymethyl-2-carboxymethyl-2-oxido-2-oxoethyl amino cyclohexyl amino acetate
PubChem CID 24230
IUPAC-namn dinatrium;2-[[2-[karboxylatometyl(karboximetyl)amino]cyklohexyl]-(karboximetyl)amino]acetat
LEDER C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt solution
Kvantitet 1 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 6884761
Formel vikt 390.3g/mol