Läs mer
1,2-diaminocyklohexantetraättiksyramonohydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15668370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
6 x 25 g
6 x 100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15668370 25 g 25g
15658370 100 g 100g
15688370 6 x 25 g Paket med 6
15678370 6 x 100 g Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15668370 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3458825G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för komplexometri,≥ 98,5 %
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145819-99-4
Molekylformel C14H24N2O9
Molekylvikt (g/mol) 364.351
MDL-nummer MFCD00150952
InChI-nyckel VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdta hydrate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, acmc-20n4nc, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n-tetraacetic acid, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diyldinitrilo tetraacetic acid-water 1/1, 2-2-bis carboxymethyl amino cyclohexyl-carboxymethyl amino acetic acid hydrate, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky
PubChem CID 18674933
IUPAC-namn 2-[[2-[bis(karboximetyl)amino]cyklohexyl]-(karboximetyl)amino]ättiksyra;hydrat
LEDER C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Kvantitet 25 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 6884761
Formel vikt 364.35g/mol
Procent renhet ≥98.5%