Läs mer
1,2-Diaminoethane, Anhydrous, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10634722 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10634722 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10634722 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0370/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 107-15-3
Smältpunkt 11°C
Färg Colorless
pH 12.2
Kokpunkt 117°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C2H8N2
MDL-nummer 8204
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 60.1g/mol
Fysisk form Liquid