missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Diaminonaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diaminonaphthalene |
| CAS | 938-25-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H10 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Naphthalenediamine, NSC 62691 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H,11-12H2 |
| LEDER | Nc1ccc2ccccc2c1N |
| IUPAC-namn | naphthalene-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?