Läs mer
1,2-Diaminonaphthalene, TRC
Produktkod. 30351818
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30351818 100 mg
1 options
Produktkod. 30351818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416400100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diaminonaphthalene
CAS 938-25-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H10 N2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,2-Naphthalenediamine, NSC 62691
InChI formel InChI=1S/C10H10N2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H,11-12H2
LEDER Nc1ccc2ccccc2c1N
IUPAC-namn naphthalene-1,2-diamine
Molekylvikt (g/mol) 158.2
Formel vikt 158.0844