Läs mer
1,2-diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453267
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453267 100 mL 100ml
15463267 250 mL 250ml
15473267 500 mL 500ml
15483267 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15453267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24489.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-90-0
Molekylformel C3H10N2
Molekylvikt (g/mol) 74.13
MDL-nummer MFCD00008089
InChI-nyckel AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC-namn propan-1,2-diamin
LEDER CC(N)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Diaminopropane
Smältpunkt ∼-37°C
Densitet 0.869
Kokpunkt 119°C to 120°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2258
Beilstein 605274
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7852
Formel vikt 74.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Diaminopropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Diaminopropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.