missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Diaminopropan-N,N,N',N'-tetraättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid |
| CAS | 4408-81-5 |
| Molekylformel | C11 H18 N2 O8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Acetic acid, (propylenedinitrilo)tetra- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(1-Methyl-1,2-ethanediyl)bis[N-(carboxymethyl)glycine], (±)-1,2-Diaminopropanetetraacetic acid, 1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid, 1,2-Diaminopropanetetraacetate, 1,2-Diaminopropanetetraacetic acid, 1,2-Propanediaminetetraacetic acid, 1,2-Propylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid, 1,2-Propylenediaminetetraacetic acid, 2,2',2'',2'''-(1,2-Propanediyldinitrilo)tetraacetic acid, DL-Propylenediaminetetraacetic acid, Dissolvine P, Dissolvine PDZ, MeEDTA, Methyl-EDTA, Propylene-1,2-diaminetetraacetic acid, Trilon FS |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O8/c1-7(13(5-10(18)19)6-11(20)21)2-12(3-8(14)15)4-9(16)17/h7H,2-6H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21) |
| LEDER | CC(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-[bis(karboxymetyl)amino]propyl-(karboxymetyl)amino]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.27 |
| Formel vikt | 306.1063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?