missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Diazabicyclo[2.2.2]octan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Diazabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| CAS | 1632-26-4 |
| Molekylformel | C6H10N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O/c9-6-5-1-3-8(7-6)4-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,9) |
| LEDER | O=C1NN2CCC1CC2 |
| IUPAC-namn | 1,2-diazabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.16 |
| Formel vikt | 126.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?