Läs mer
1,2-Dibenzoylbensen, 97 %
Produktkod. 11391337
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391337 250 mg 250mg
11381337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01592.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1159-86-0 | C20H14O2 | 286,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1159-86-0
Molekylformel C20H14O2
Molekylvikt (g/mol) 286.33
MDL-nummer MFCD00003078
InChI-nyckel OJLABXSUFRIXFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibenzoylbenzene, 1,2-phenylenebis phenylmethanone, 2-benzoylbenzophenone, 2-benzoylphenyl phenyl methanone, methanone, 1,2-phenylenebis phenyl, ortho-dibenzoylbenzene, o-dibenzoylbenzene, methanone,1,1'-1,2-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 2-phenylcarbonyl phenyl ketone
PubChem CID 70875
IUPAC-namn (2-bensoylfenyl)-fenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibenzoylbenzene
Smältpunkt 145 °C till 148 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 789077
Formel vikt 286.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.