Läs mer
1,2-Dibenzoylethane, 98+%
Produktkod. 11352636
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352636 1 g 1g
11362636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08652.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 495-71-6 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
1,2-dibensoyletan är effektivt för att hämma bildningen av bröst-DMBA-DNA-addukt. Denna hämmande effekt på bildning av bröst-DNA-addukt var associerad med ökade leveraktiviteter av glutation S-transferas, QR och 7-etoxiresorufin-O-deetylas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,2
-dibensoyletan är effektivt för att hämma bildningen av bröst-DMBA-DNA-addukt. Denna hämmande effekt på bildning av bröst-DNA-addukt var associerad med ökade leveraktiviteter av glutation S-transferas, QR och 7-etoxiresorufin-O-deetylas.
Löslighet
Lösligt i aceton. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-71-6
Molekylformel C16H14O2
Molekylvikt (g/mol) 238.286
MDL-nummer MFCD00037818
InChI-nyckel OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527
PubChem CID 136322
IUPAC-namn 1,4-difenylbutan-1,4-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibenzoylethane
Smältpunkt 144°C to 148°C
Kokpunkt 260°C (15 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 782937
Löslighetsinformation Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formel vikt 238.29
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.