Läs mer
1,2-Dibrom-2-metylpropan, 98 %
Produktkod. 10647181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647181 25 g Glasflaska 25g
10156790 5 g Glasflaska 5g
10240303 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406490250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
CAS: 594-34-3 | C4H8Br2 | 215,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-34-3
Molekylformel C4H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 215.92
MDL-nummer MFCD00000126
InChI-nyckel SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane
PubChem CID 222657
IUPAC-namn 1,2-dibrom-2-metylpropan
LEDER CC(C)(CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dibromo-2-methylpropane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.7900g/mL, 1.79
Kokpunkt 150,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CBrCH2Br
Brytningsindex 1,5083 till 1,5103
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 215.92
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dibromo-2-methylpropane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.