Läs mer
1,2-Dibrom-3-klorpropan 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316001
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30316001 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30316001 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYA12235000ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Metanol