Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,2-dibrom-3-klorpropan | 96-12-8 | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dibromo-3-chloropropane |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| CAS | 96-12-8, 67-56-1 |
| CAS Min % | 0.1, 99.9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Metoder | For US EPA Methods 8081, 8270 |
| Molekylformel | C3H5Br2Cl |
| MDL-nummer | MFCD00039365 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,2-Dibromo-3-chloropropane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, 1,2-dibromo-3-chloropropane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning