Läs mer
1,2-Dibromo-3-chloropropane, TRC
Produktkod. 30137491
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30137491 1 g -
30132905 5 g -
30005702 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4246681G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-12-8
Molekylformel C3 H5 Br2 Cl
Molekylvikt (g/mol) 236.33
Synonym 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-dibromopropane, 3-Chloro-1,2-dibromopropane, DBCP, Dibromochloropropane, Fumazone, NSC 1512, Nemafume, Nemagon, Nemagon 20, Nemagon 20G, Nemagon 90, Nemagon Soil Fumigant, Nemapaz, Nemazon, OS 1897
IUPAC-namn 1,2-dibromo-3-chloropropane
LEDER ClCC(Br)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromo-3-chloropropane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
Formel vikt 233.8447