Läs mer
1,2-Dibrom-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan, TRC
Produktkod. 30137905
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137905 10 g
30137393 1 g
30004601 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42533010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3322-93-8
Molekylformel C8 H12 Br4
Molekylvikt (g/mol) 427.8
Synonym 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane, 1-(1,2-Dibromoethyl)-3,4-dibromocyclohexane, 4-(1,2-Dibromoethyl)-1,2-dibromocyclohexane, Citex BCL 462, Saytex BCL 462
IUPAC-namn 1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometyl)cyklohexan
LEDER BrCC(Br)C1CCC(Br)C(Br)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H12Br4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h5-8H,1-4H2
Formel vikt 423.7673