Läs mer
1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene (BDE 66), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 66 (2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 189084-61-5 |
| Molekylformel | C12 H6 Br4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzene, 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 66, PBDE 66, Benzene, 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 66, PBDE 66, 2,3',4,4'-TetraBDE |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-1-4-12(11(16)5-7)17-8-2-3-9(14)10(15)6-8/h1-6H |
| LEDER | Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.79 |
| Formel vikt | 481.7152 |