Läs mer
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene, 98%
Produktkod. 11472547
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472547 5 g 5g
11482547 25 g 25g
11492547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14804.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64695-78-9 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64695-78-9
Molekylformel C6H2Br2F2
Molekylvikt (g/mol) 271.887
MDL-nummer MFCD00009890
InChI-nyckel JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-benzene, 1,2-difluoro-4,5-dibromobenzene, zlchem 536, pubchem3440, acmc-1biw8, 1,2-dibromo-4,5-difluorobenzene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-;1,2-dibromo-4,5-difl
PubChem CID 94949
IUPAC-namn 1,2-dibrom-4,5-difluorbensen
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Br)Br)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Smältpunkt 31°C to 35°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1941132
Formel vikt 271.89
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.