Läs mer
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30947336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30947336 100 g 100g
30945619 25 g 25g
30942748 10 g 10g
30929372 1 g 1g
30945388 5 g 5g
30943188 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30947336 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11099100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
CAS 24932-48-7
Molekylformel C8H8Br2
MDL-nummer MFCD00082743
Kvantitet 100 g
LEDER CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C
Molekylvikt (g/mol) 263.96
Procent renhet 98%