Läs mer
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, TRC
Produktkod. 30380762
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380762 5 g
30383701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30380762 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4252805G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24932-48-7
Molekylformel C8 H8 Br2
Molekylvikt (g/mol) 263.96
Synonym 4,5-Dibromo-1,2-xylene, 4,5-Dibromo-o-xylene
IUPAC-namn 1,2-dibromo-4,5-dimethyl-benzene
LEDER Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Formel vikt 261.8993