Läs mer
1,2-dibrom-4,5-dimetylbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 261.8993 |