Läs mer
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene, 98%
Produktkod. 11429986
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429986 2.5 g 2.5g
11439986 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20935.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2369-37-1 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2369-37-1
Molekylformel C6H3Br2F
Molekylvikt (g/mol) 253.896
MDL-nummer MFCD00070780
InChI-nyckel RNTGKISRXVFIIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75402
IUPAC-namn 1,2-dibrom-4-fluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3,4-dibromofluorobenzene, 3,4-dibromo-1-fluorobenzene, pubchem3445, acmc-1ccqu, intermediates-zcf02634, 1,2-dibromo-4-fluorobezene, benzene,1,2-dibromo-4-fluoro, 1,2-dibromo-4-fluorobenzene, benzene, 1,2-dibromo-4-fluoro
Formel vikt 253.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.