Läs mer
1,2-Dibromo-4-iodobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dibromo-4-iodobenzene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H |
| Formel vikt | 359.7646 |