Läs mer
1,2-Dibrom-5-klor-3-fluorbensen, 98 %
Product Code. 11444107
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11444107 5 g 5g
11454107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11444107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19536.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Add to basket
CAS: 208186-78-1 | C6H2Br2ClF | 288,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 208186-78-1
Molekylformel C6H2Br2ClF
Molekylvikt (g/mol) 288.34
MDL-nummer MFCD00143441
InChI-nyckel XLDRDGJJGGYJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 1-chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene, 5-chloro-2,3-dibromofluorobenzene, 5-chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene, 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro-benzene, acmc-1cpco, benzene,1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro, 3,4-dibromo-5-fluorochlorobenzene, 3-fluoro-5-chloro-1,2-phenylene dibromide, 1,2-bis bromanyl-5-chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 2724907
IUPAC-namn 1,2-dibrom-5-klor-3-fluorbensen
LEDER FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene
Smältpunkt 37°C to 39°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 288.35
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.